missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrilhandschuhe

Artikelnummer. 30259516 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30259516 11 100 Stück
30259547 7 100 Stück
30259532 8 100 Stück
30259525 9 100 Stück
30259518 10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30259516 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93256110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrilhandschuhe sind latexfrei und ideal für allgemeine industrielle Anwendungen.

  • Mega-Textur-Oberfläche für gleichbleibenden Halt bei Nässe und Trockenheit
  • Die gut sichtbare orange Farbe erhöht die Sichtbarkeit bei der Arbeit.
  • Starke Formel für dauerhaften und dennoch komfortablen Handschutz
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Leuchtorange
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 11
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,1 bis 6,3 Mio.
Dicke (metrisch) 0,13 bis 0,15 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.