Learn More
Ansell MICROFLEX™ TQ-601 Weiche, feuchtigkeitsspendende Nitrilhandschuhe
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- ASTM D6319, FDA 510(k), CE-Nummer zertifiziert
- Die Handschuhe schützen die Hände angenehm, spenden Feuchtigkeit und beugen Trockenheit vor.
- Patentiert HYDRASOFT™ Die Hautfeuchtigkeitstechnologie sorgt nachweislich dafür, dass die Haut doppelt so viel Feuchtigkeit speichert.* als Handschuhe ohne HYDRASOFT™
- Die superweiche, leichte Nitrilkonstruktion sorgt für zusätzlichen Komfort und ein angenehmes Tastgefühl beim Arbeiten.
*Basierend auf internen Testdaten, die uns vorliegen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319, CE-Nummer, FDA21 CFR 177-2600-US-Zulassung für Lebensmittelkontakt, USA QSR Ärztliche Untersuchungsnote |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455 1-4, EN ISO 13485 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Gesundheitswesen, Labor |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Mehr anzeigen |