Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filtertrichter mit Polycarbonat-Membran
Trichter, ideal für die Konzentration von Organismen in flüssigen Proben.
164.00 € - 307.00 €
Spezifikation
Material | Polycarbonat-Membran |
---|---|
Porengröße | 0,4 μm |
Produkttyp | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17104731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FMFNL1050 |
100 mL |
307.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17114731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FMFNL3020 |
300 mL |
164.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die flache, glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Elution von Organismen oder Partikeln
- Die gebrauchsfertige Einweg-Ausführung verhindert Kreuzkontamination der Proben
Spezifikation
Polycarbonat-Membran | |
0,4 μm | |
Steril |