Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ ST-Filtertrichter mit Supor Membran
Die MicroFunnel ST Filtertrichter sind gammabestrahlt und doppelt verpackt erhältlich und sparen wertvolle Zeit beim Eintritt in Reinräume und Hauben.
311.00 € - 478.00 €
Produktcode | Marke | Porengröße | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17174421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4851 |
0,2 μm | 100 mL |
478.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4750 |
0,45 μm | 100 mL |
445.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4751 |
0,45 μm | 300 mL |
311.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4853 |
0,2 μm | 300 mL |
357.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Supor (PES) | |
Steril |