Learn More
Ansell™ Marineblaue Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
195.82 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Descripción
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Filterung von 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Especificaciones
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | Groß |
Material | SMS-Polypropylen |
Farbe | Dunkelblau |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Hood Type | 3-teilig |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste |
Mostrar más |