Learn More
Ansell™ Weiße Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze und Überstiefeln
Catalog Number p-7074259
239.59 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21722" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Entwickelt, damit Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann und trotzdem Widerstand gegen Sättigung flüssiger Chemikalien zu bieten. Filtert 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer.
  • Overall mit 3-teiliger Haube und Stiefeln mit rutschfesten Sohlen
  • Weiße, eingebundene Nähte
  • Elastische Einsätze an Haube, Taille und Handgelenken
  • Mit Fingerschlaufen
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Antistatische Behandlung
Produkttyp Schutzoverall
Größe Mittel
Material Mikroporöse Polythelenfolie
Farbe Weiß
Taillenform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type Elastisch, 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Zertifizierung/Konformität Kategorie III Typ 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Beschreibung Haube, Stiefel und Fingerschlaufen
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Haube, Stiefeln und Fingerschlaufen