Learn More
Ansell Edmont™ X160 PAIRS Microgard 3000-YELLOW SLEEVES 600
Artikelnummer. 15576604 Alle ansehen Ansell Produkte
Artikelnummer. 15576604 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. YE30W0060000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Passt über den Arm, direkt über dem Ellenbogen zur Mitte des Bizeps. Ansell Edmont™ Microgard™ 3000 Schutzüberärmel schützen Arme vor anorganischen Chemikalien.
  • Mehrschichtiges Barrierelaminat
  • Beidseitig elastisch
  • Länge bis Mitte Bizeps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Produkttyp Schutzhülle
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Gelb
Saumtyp Ultraschallgeschweißt
Stulpenform Elastisch
Zertifizierung/Konformität PPE der Kategorie I gemäß EU-Richtlinie 89/686/EWG