Learn More
Contec™ MicroGenesis™ Einweg-Mikrofaser-Moppaufsatz
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16535314 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
120 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität unitSize
16535314 Unsteril 120 Stück
16545314 Steril 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16535314 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. MGMP0004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Moppabdeckung zur Verwendung mit dem MicroGenesis Einweg-Mikrofasermopp (100 % synthetisch).
  • Synthetische Mikrofaser
  • Leichter und kostengünstiger Mopp
  • Zum einmaligen Gebrauch - Deckt durchschnittlich 6 m² ab
  • Ideal zum Entfernen von Grobschmutz und Feinstaub
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 390 x 130 mm
Produkttyp Moppkopf
Farbcode Weiß
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) MicroGenesis Mopp
Color-coded Nein
Material Synthetische Mikrofaser