Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaser-Filterscheiben
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Description
- Hohe Beladungskapazität
- 100 % Borosilikatglas
- Kompatibel mit vielen Lösungsmitteln und Reagenzien
- Ohne Bindemittel
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für die Verwendung bis maximal 500 °C
Specifications
75 g/m2 | |
Flache Scheibe | |
0,7 μm | |
Luftverschmutzungskontrolle, Abscheidung von Ruß vor Gasanalysatoren, Unterstützung der Wägung in den Ausgleichsanalysen und Trocknern | |
Nicht-hygroskopisch | |
0,017 in. | |
Filter |
Mikrofiltrierung | |
Borosilikatglas | |
310 s | |
263 | |
500 °C | |
0,45 mm | |
90 mm |