Learn More
Spectrum Labs™ MicroKros™ Hohlfaser-Filtermodul
Vorbefeuchtetes Hohlfaser-Filtermodul.
Marke:  Spectrum Labs™ C02-S500-05-P
Artikelnummer. 12417091
  • 169.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorbefeuchteter Filter
  • Zu Filtrationszwecken
Spezifikation
Spezifikation
MicroKros™ Hohlfaser-Filtermodul
500 kDa
Laborfiltration
0,02 in.
Polystyrol
28 cm2
Nass
0,5 mm