Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-Well-Mikrotiterplatte mit U-Boden
Artikelnummer. 10565001
Change view
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10565001 Klar 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10565001 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 650001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
Alphanumerische Well-Kodierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung Innenbeutel zu je 10
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Klar
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 323 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 40 bis 280 μl
Sterilität Unsteril
Wellform Runder Boden (U-Well)
DNase-frei Ja
Max. RZB 1000 xG: Ausschwingrotor
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 10
Menge 40/Karton
RNase-frei Ja
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 14 mm