Learn More
Micronova™ C-9 Eimerwagen aus Edelstahl
Manövrierfähiges, aber stabiles Reinraumsystem mit nahtlosem Eimerdesign
Marke:  Micronova™ C-93
Weitere Details : Netto-Gewicht : 22.67000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15800510
  • 3435.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die kompakten Micronova Wagensysteme mit Wagen aus elektropoliertem Edelstahl 304 sind in Ausführungen mit einem, zwei oder drei Eimern erhältlich. Die mitgelieferten Eimer sind ohne Kanten oder Nähte geformt und somit bakterienresistent.
  • Kompaktes und sehr manövrierfähiges Wagensystem
  • Wagen und Eimer aus elektropoliertem Edelstahl 304
  • Um 360 Grad drehbare antimikrobielle Prevenz Räder
  • Erhältlich in Ausführungen mit einem, zwei oder drei Eimern
  • Langlebige, bakterienresistente Konstruktion
  • Rechteckige Eimer nehmen 18 Zoll breite Mopps auf
  • Kompatibel mit MegaWringer und Slim-T Wringer
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Rollwagen für drei Eimer
Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon
8 gal.
53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in.)
SLIM-T Wringer Serie, passt zu Mopps mit 18 in. B
43,2 cm
21 Zoll
Unsteril
97,8 cm
30,3 l/Eimer, insgesamt 90,8 l
Ja
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
17 Zoll
Drei 8 Gallonen-Eimer
53,3 cm
38,5 in.