Learn More
Micronova™ Kompaktes Wagen- und Eimersystem aus Edelstahl
Artikelnummer. 15860392 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Rollwagen für drei Eimer
Wagen mit Doppeleimer
Abmessungen:
53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in.)
53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Abmessungen unitSize
15860392 Wagen mit Doppeleimer 53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in.) 1 Stück
15800510 Rollwagen für drei Eimer 53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15860392 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. C92
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Manövrierfähiges, aber stabiles Reinraumsystem mit nahtlosem Eimerdesign
Die kompakten Micronova Wagensysteme mit Wagen aus elektropoliertem Edelstahl 304 sind in Ausführungen mit einem, zwei oder drei Eimern erhältlich. Die mitgelieferten Eimer sind ohne Kanten oder Nähte geformt und somit bakterienresistent.
  • Kompaktes und sehr manövrierfähiges Wagensystem
  • Wagen und Eimer aus elektropoliertem Edelstahl 304
  • Um 360 Grad drehbare antimikrobielle Prevenz Räder
  • Erhältlich in Ausführungen mit einem, zwei oder drei Eimern
  • Langlebige, bakterienresistente Konstruktion
  • Rechteckige Eimer nehmen 18 Zoll breite Mopps auf
  • Kompatibel mit MegaWringer und Slim-T Wringer
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Wagen mit Doppeleimer
Kapazität (metrisch) 30,3 l/Eimer, insgesamt 60,6 l
Material Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8 gal.
Pflegeanleitungen Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Abmessungen 53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
Zur Verwendung mit (Geräte) SLIM-T Wringer Serie, passt zu Mopps mit 18 in. B
Höhe (angloamerikanisch) 17 in.
Höhe (metrisch) 43,2 cm
Enthält Zwei 8 Gallonen-Eimer
Länge (angloamerikanisch) 21 in.
Länge (metrisch) 53,3 cm
Sterilität Unsteril
Breite (angloamerikanisch) 25,5 in.
Breite (metrisch) 64,8 cm