Beschreibung
Benötigt
Moppadapter und ausziehbarer oder standardmäßiger Edelstahlgriff (separat erhältlich).
Die Micronova Slimline™ Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Diese elastischen Moppaufsätze lassen sich einfach und sicher am Mopprahmen aus Kunststoff oder Edelstahl befestigen. Erhältlich ohne Schaumstoff-Inneneinlage (SMC6-14) zur alleinigen Verwendung oder zur Verwendung über einem Flachkopf-Mopprahmen für einen längeren Einsatz.
- Elastischer Reinraum-Moppaufsatz mit Urethanschaum-Inneneinlagen
- Leicht zu wechseln und lässt sich sicher am Mopprahmen befestigen
- Ideal für die Feinreinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
- Gründliche Sättigung für eine ausreichende Dispergierung des Desinfektionsmittels
- Schaumschicht vollständig mit Polyester umhüllt
- NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
- SMC6 – einlagige Option ohne Schaumstoff-Inneneinlage
- Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
- Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
- Geeignet für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und wiederholtem Autoklavieren
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) |
| Produkttyp | Moppabdeckung |
| Kopftyp | Flach |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 35,6 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 12,7 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Mehr anzeigen |