Learn More
Karl Hecht™ Mikropipetten mit Ringmarke
Beschreibung
- Farbcodierte Ringmarke(n).
- Präzise Kapillarschläuche, die ständigen Qualitätskontrollen unterliegen.
- Konformität-zertifiziert.
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 25 μl |
| Präzision | ≤ ± 0.5 % |
| Genauigkeit | ≤ ± 0.25 % |
| Farbcode | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |