Learn More
Thermo Scientific™ 96 Deepwell-Mikrotiterplatte
Artikelnummer. 15172759
Change view
Click to view available options
Menge:
100
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15172759 100 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15172759 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60180P307
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eine praktische, kostengünstige Option zur Beseitigung extrahierbarer Hintergrundkontaminanten bei der Probenmessung von Mikrotiterplatten.
Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Glasbeschichtetes PP
Produktlinie Webseal
Menge 100