Learn More
Cytiva Mikrotiterplatten-Versiegelung
Beschreibung
Self-sticking with inert adhesive. Whatman™ Microplate Seals prevent spillage and reduce sample evaporation.
- Kontrolliert Luftfeuchtigkeit und reduziert die Verdampfung von Proben.
- Verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten und Kontamination.
- Kaltversiegelungen sind mit inertem Klebemittel selbstklebend.
- Hitzeversiegelungen sind in einer durchsichtigen Polyester- oder Aluminiumfolie lieferbar.
- Hitzeversiegelungen nur für Mikrotiterplatten aus Polypropylen, Auftrag durch Hitze und Druck.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | klar |
| Material | Polyester |
| Anzahl pro Packung | 100/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dient für die Feuchtigkeitsregelung und Reduzierung der Probenverdunstung |
| Produkttyp | Dünne Kaltversiegelungsfolie mit Kleberückseite |
| Dicke | 0,05 mm |