Learn More
Ohaus™ Thermoblöcke für Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 15782539 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 Platte
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15782539 1 Platte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15782539 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30400126
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der OHAUS™ Mikrotiterplatten-Thermoblock ist für die Aufnahme einer Mikrotiterplatte konzipiert.
  • OHAUS bietet eine Reihe von Schüttlerzubehör, um spezielle Probenanforderungen zu erfüllen
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Thermoblöcke für Mikrotiterplatten
Aufnahmevermögen 1 Platte
Material Valox 357 Kunststoff
Typ Block
Abmessungen (L x B) 11,90 cm x 16,30 cm
Abmessungen (L x B x H) 11.9 x 16.3 x 7.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 4,70 in.
Länge (metrisch) 11,90 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,40 in.
Breite (metrisch) 16,30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,00 in.
Höhe (metrisch) 7,700 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 4,70 in.
Tiefe (metrisch) 11,90 cm