Learn More
Sartorius Microsart™ ADDfilter, weiß-schwarz, hoher Durchfluss
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15780388 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen:
100 ml
250 ml
Anzahl pro Packung:
216 Packungen
240 Packungen
27 Packungen
Packungsgröße:
216 Stück
240 Stück
27 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen Anzahl pro Packung Packungsgröße
15780388 250 ml 216 Packungen 216 Stück
15422182 100 ml 27 Packungen 27 Stück
15770388 100 ml 240 Packungen 240 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15780388 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 16D0125H6BS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1371.14 €
    1160.00 € / 216 Stück
    Sparen 211.14 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ready-to-use, sterile Microsart™ ADDfilter High Flow units combine a funnel, filter base and gridded membrane filter in one unit. They have been specifically developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmaceuticals, cosmetics, food, beverages, water and other liquids.
  • Die Microsart™ ADDfilter Serie wurde speziell auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten.
  • Es stehen zwei Volumengrößen zur Auswahl: 100 ml und 250 ml, verschiedene Porengrößen und unterschiedliche Filterfarben für kontrastierende Hintergründe während der Evaluierung.
  • Markierte Graduierungen ermöglichen genaue Probenvolumen
  • Das optimale Design ermöglicht eine gründliche Spülung des Systems nach der Filtration.
  • Es wird keine Flüssigkeit im Filter zurückgehalten.
  • Die optimale Abdichtung zur gegnüber dem Microsart™ 47 mm-Sockel wird durch den Click-Fit-Verschluss gewährleistet.
  • Die Filtereinheiten sind als Tablettversionen mit Deckel erhältlich oder werden mit dem Microsart™ Trichterspender in Beuteln gestapelt, um eine sichere Entnahme zu ermöglichen.
  • Microsart™ ADDvance ist eine komplette Produktfamilie und steht für innovative Produkte für mikrobiologische Analysen auf Grundlage der Koloniezählungsbestimmung.
  • Von der Probenahme bis zur Inkubation in nur wenigen einfachen Schritten, bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos einer sekundären Kontamination.
  • Alle Microsart™ Produkte erfüllen die strengsten Qualitätssicherungsstandards, liefern zuverlässige Ergebnisse und bieten eine einfache, zeitsparende Handhabung.
  • Microsart™ ADDvance ist die fortschrittliche Art der Koloniezählung.
  • Microsart™ Sockel und Trichterspender
    • Microsart™ Sockel 47 mm ist die perfekte Ergänzung zu bestehenden Combisart™ und Microsart™ Combi.jet Edelstahl-Verteilern.
    • Der Microsart™ Trichterspender gewährleistet die sichere Entfernung einzelner, steriler Microsart™ ADDfilter-Einheiten.
      • Auch nach dem Öffnen des Beutels sind die verbleibenden Filtereinheiten vor Sekundärkontamination geschützt.
  • Die Pharma- und Biotech-Branchen werden von der Notwendigkeit angetrieben, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz zu steigern, ohne das Sicherheitsniveau zu beeinträchtigen.
  • Produkte und Rohstoffe, die in der pharmazeutischen oder biotechnologischen Industrie verwendet werden, erfordern während der Verarbeitung und Handhabung die Kontrolle der mikrobiellen Belastung.
  • Alle Komponenten des Filtrationssystems müssen internationalen Richtlinien wie USP-, EP- oder ISO-Normen entsprechen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Anzahl pro Packung 216 Packungen
Fit for Purpose Steril
Probenvolumen 250 ml