Learn More
Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser, rund
Chemisch und hydrolytisch beständige Deckgläser aus Borosilikatglas. Die hochwertigen Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser haben eine runde Form.
13.25 € - 17.65 €
Spezifikation
Produkttyp | Deckglas |
---|---|
Form | Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Menge | 100/Packung, 1000/Karton |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10063691
|
Karl Hecht™
1001/0022 |
22 mm |
13.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10317091
|
Karl Hecht™
1001/0025 |
25 mm |
17.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Höchste hydrolytische Beständigkeit.
- Hydrolytische Klasse: 1.
- Chemikalienbeständig.
- Alkali-Emission: ca.15 bis 24 μg Na2O/g Glas.
- Für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet.
- Für Quecksilberlicht filtern Sie biette die Quecksilberlinien mit Wellenlängen unter 313 nm heraus, um eine optimale Bewertung zu erzielen.
- Präzise geschnitten, fehlerfrei.
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
100/Packung, 1000/Karton |
Scheibe | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |