Learn More
Hirschmann™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten
Extraweiß
Marke:  Hirschmann™ 8210101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10009680
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 90 °C
  • Chargennummer auf der Verpackung, gekennzeichnet mit: Verwendbar bis, ISO 8037/1, CE-Kennzeichnung gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
Geschliffene Kanten 90°
76 mm
Weiß
76 x 26 mm
0,95 bis 1,05 mm
26 mm
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC