Learn More
Hirschmann™ Mikroskopobjektträger, Schnittkanten mit doppelt mattiertem Ende
Stabilität beim Prüfen von Objekten. Die Hirschmann™ Mikroskop-Objektträger eignen sich perfekt für die robuste Untersuchung von Objekten unter einem Mikroskop.
Marke:  Hirschmann™ 8209103
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10063971
  • 92.20 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geschnittene Kanten
  • Doppelt mattiertes Ende
  • Mit Chargennummer auf der Verpackung
  • CE gemäß IVD 98/79 EG.
Spezifikation
Spezifikation
Schnitt
0,95 bis 1,05 mm
26 mm
76 x 26 mm
Marge
76 mm
Extraweiß