Learn More
Hirschmann™ Mikroskopobjektträger, geschliffene Kanten mit doppeltem mattiertem Ende
Stabilität beim Prüfen von Objekten. Perfekt für die stabile Untersuchung von Objekten unter einem Mikroskop.
Marke: Hirschmann™ 8219104
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Doppelt mattiertes Ende
- Geschliffene Kanten 90 °C ISO 8037/l
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
90°, geschliffen | |
Doppelt mattiert | |
100 x 50/Packung | |
26 mm | |
CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG | |
76 x 26 mm |
Mikroskopobjektträger | |
0,95 bis 1,05 mm | |
76 mm | |
Extraweiß | |
Tropenklimaverpackung, mindestens haltbar bis 6 Monate nach Lieferung |