Learn More
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Fungal Gene Library v2022
Artikelnummer. 18733634 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18733634 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18733634 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A57314
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The MicroSEQ ID Fungal Gene Library v2022 is for use with MicroSEQ ID Microbial Identification Software v4.0.
The MicroSEQ ID Fungal Gene Library v2022 is for use with MicroSEQ ID Microbial Identification Software v4.0. It contains over 1300 reference sequences from the D2 region of the Large Subunit (rDNA) of yeast and mold species against which an unknown yeast or mold sequence can be compared in order to identify the unknown organism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Geräte) SeqStudio Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Genetic Analyzers
Zur Verwendung mit (Anwendung) Microbial Identification
Lizenz Static
Betriebssystem Microsoft Windows 10
Produktlinie MicroSeq™ ID
Produkttyp Microbial Identification Software
Menge Je 1
Software Data Collection and Analysis Software