missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ PH-ELEKTRODE EINSTICHMESSUNG BNC BNC

Useful for measuring potential of hydrogen ions. Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes can be placed deep within samples.

Marke:  Fisherbrand™

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11788462

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • verstärkt
  • Ausgezeichnet für Fleisch, Käse, Fisch, Obst
  • Elektrolyt KCI 3M + AgCl
  • pH-Bereich von 0 bis 12
  • Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C
Spezifikation

Spezifikation

DIN
0 °C bis 80 °C
75 mm
0 bis 12
Standard
12 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote