missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MID2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11316103
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316103 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11316103 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA518129

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is expected to recognize both human isoforms of this protein. It is predicted to react with bovine, canine and porcine based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 4,000.

The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to microtubular structures in the cytoplasm. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MID2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen MID2
Gen-Zugriffsnummer Q9UJV3
Gen-Alias FLJ37715; FLJ41813; FXY2; Mid2; midin 2; midin-2; midline 2; midline defect 2; Midline-2; midline-2; probable E3 ubiquitin-protein ligase MID2; MRX101; probable E3 ubiquitin-protein ligase MID2; RGD1565674; RING finger protein 60; RING-type E3 ubiquitin transferase MID2; RNF60; RP6-191P20.2; Trim1; tripartite motif protein 1; tripartite motif-containing protein 1
Gensymbole MID2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Synthetic peptide sequence (QESPYVSGMKTCH) corresponding to the C-terminus amino acids of MID2 (aa 723-735).
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11043
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.