Learn More
Fisherbrand™ Horizontale Midi-Plus-Gel-Einheit im Breitformat
Artikelnummer. 11563382 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Gelabmessungen:
140 mm (L) x 230 mm (B)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gelabmessungen unitSize
11563382 140 mm (L) x 230 mm (B) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11563382
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Geleinheit, breit, Midi-Plus, 1 x Gelgussträger, 2 x 1.0 mm 16 Probenkämme, Pufferrezirkulationsanschlüsse, Steckverbinder für Stromversorgung und Beladebänder
Zum Screening und zur Analyse eines breiten Probenspektrums.
  • Für analytische und einleitende Studien von Nukleinsäuren
  • Ermöglicht die Verarbeitung einer größeren Anzahl von Proben auf einem einzigen Gel
  • Besitzt vier Kammpositionen zur schnellen Trennung von Proben
  • Herausnehmbarer Gel
Spezifikation
Typ Horizontale Midi-Plus-Gel-Einheit im Breitformat
Gelabmessungen 140 mm (L) x 230 mm (B)
Enthält Geleinheit, breit, Midi-Plus, 1 x Gelgussträger, 2 x 1.0 mm 16 Probenkämme, Pufferrezirkulationsanschlüsse, Steckverbinder für Stromversorgung und Beladebänder
Probengröße 200
Puffervolumen (metrisch) 800 ml