Learn More
Descripción
- Großpackungen für weniger Abfall und einfachere Handhabung
- Ermöglicht die Klärung unter nicht sterilen Bedingungen
- Nicht sterile Geräte können durch Autoklavieren oder EO sterilisiert werden
- Leicht bindende PTFE-Membran mit minimalen extrahierbaren Substanzen oder Laugen
- Polypylen-Gehäuse und PTFE-Filter haben höchste chemische Verträglichkeit
- Geeignet als Belüftungsfilter für die Probenvorbereitung und -reinigung
- Hydrophile Lösungen erfordern eine Vorspülung, um die Membran durchlässig zu machen
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Farbe | Weiß |
| Material (Membran) | PTFE |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 4,8 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenvorbereitung |
| Totvolumen (nach Luftspülung) | 100 bis 200 μl |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?