Learn More
MIER1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30231295 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30231295 100 μL 100 Mikroliter
30230980 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30231295 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335857100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
MIER1 Polyclonal antibody specifically detects MIER1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MIER1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias DKFZp781G0451, Early response 1, ER1, hMI-ER1, KIAA1610MI-ER1, mesoderm induction early response 1 (MI-ER1), mesoderm induction early response 1 homolog (Xenopus laevis), mesoderm induction early response protein 1, MGC131940, MGC150640, MGC150641, Mi-er1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-160 of human MIER1 (Q8N108).,, Sequence:, SGENKEENIKDSSGQEDETQSSNDDPSQSVASQDAQEIIRPRRCKYFDTNS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57708
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG