Learn More
Honeywell™ Millennia 2G Schutzbrille
Catalog Number p-7159669
Click to view available options
Linsenfärbung:
Grau
Silber
Transparent
Schutzbrille mit ausgezeichnetem Schutz, bequemer Passform und elegantem, einfachem Design.
  • Weicheres, flexibleres Rahmenmaterial für erstklassigen Tragekomfort am Kopf und an den Ohren, wenn das Produkt den ganzen Tag getragen wird
  • Deckt die Augen und Bereiche oberhalb der Wangen und Brauen ab, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter vor Partikeln, Staub und anderen Einwirkungsrisiken geschützt sind
  • Eine größere Augenabdeckung, die auch Seiten und Wangen schützt, trägt zur Reduzierung von Partikelrisiken bei
  • Um zu verhindern, dass Staub zwischen den Rahmen fällt und in die Augen eindringt, wurde ein längliches Element entlang der Augenbrauen hinzugefügt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Beschreibung Dielektrisch
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA: 2, EG-Zertifikat: C1570.1HON, EC-Bescheinigung: C1570.1HON, EN C1570.1HON
Linsenfärbung Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz drinnen, bei dem Augenschutz gegen sehr häufig auftretende Gefahren wie Stoßschutz und Beschlagen erforderlich ist.
Rahmenfarbe Schwarz
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Nylon
UV-Schutz 0,999