Learn More
Merck Millex™-FG Spritzenfiltereinheit, hydrophobes PTFE, 0,2 μm
Verfügt über eine hydrophobe Fluoropore™ (PTFE)-Membran. Millex™-FG Spritzenfilter, 0,20 μm, hydrophobes PTFE bietet eine breite chemische Kompatibilität und eignet sich ideal zum Filtern von Proben in organischen Lösungsmitteln oder zum Verhindern des Rückstroms von atmosphärischer Feuchtigkeit in Belüftungsanlagen.
Marke: Merck SLFG65010
Beschreibung
Schützt Vakuumquellen vor Kontamination und Feuchtigkeitsschäden
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophober Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membran sind ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter, während Filter mit Fluoropore™ Membran auch zum Sterilisieren oder zur Klärung organischer Lösungen verwendet werden können. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten eignen sich besonders für den Schutz von Vakuumlinien. Alle Einheiten sind bidirektional.Merkmale & Vorteile
- Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
- 50 mm Millex™ Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumlinien
- Alle Millex™ Einheiten aus hydrophobem PTFE gewährleisten bidirektionalen Fluss
Anwendungen:
Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Ja | |
0,2 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Schlaucholive mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
10Pack | |
50 mm |
HB -1/8 NPTM | |
PTFE | |
Unsteril | |
Polypropylene | |
1/8 Zoll NPTM | |
4 l |