Learn More
Merck Millex™-FG Spritzenfiltereinheit, hydrophobes PTFE, 0,2 μm
Verfügt über eine hydrophobe Fluoropore™ (PTFE)-Membran. Millex™-FG Spritzenfilter, 0,20 μm, hydrophobes PTFE bietet eine breite chemische Kompatibilität und eignet sich ideal zum Filtern von Proben in organischen Lösungsmitteln oder zum Verhindern des Rückstroms von atmosphärischer Feuchtigkeit in Belüftungsanlagen.
Marke:  Merck SLFG75010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10638261
  • 315.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schützt Vakuumquellen vor Kontamination und Feuchtigkeitsschäden
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophober Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membran sind ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter, während Filter mit Fluoropore™ Membran auch zum Sterilisieren oder zur Klärung organischer Lösungen verwendet werden können. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten eignen sich besonders für den Schutz von Vakuumlinien. Alle Einheiten sind bidirektional.
Merkmale & Vorteile
  • Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
  • 50 mm Millex™ Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumlinien
  • Alle Millex™ Einheiten aus hydrophobem PTFE gewährleisten bidirektionalen Fluss
Anwendungen:
Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ja
0,2 μm
Analytische Probenvorbereitung
1/8 Zoll NPTM
10Pack
50 mm
1/8 NPTM (In/Out)
PTFE
Unsteril
Polypropylene
1/8 Zoll NPTM
100 mL