Learn More
Merck Millex™-FG Spritzenfiltereinheit, hydrophobes PTFE, 0,2 μm
Verfügt über eine hydrophobe Fluoropore™ (PTFE)-Membran. Millex™-FG Spritzenfilter, 0,20 μm, hydrophobes PTFE bietet eine breite chemische Kompatibilität und eignet sich ideal zum Filtern von Proben in organischen Lösungsmitteln oder zum Verhindern des Rückstroms von atmosphärischer Feuchtigkeit in Belüftungsanlagen.
238.00 € - 1910.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | PTFE |
Porengröße | 0,2 μm |
Gehäusematerial | Polypropylene |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Verbinder | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Verbinder | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10094380
|
Merck
SLFG85000 |
50 mm | HB/HB | 100 mL | 100Pack |
1450.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10421551
|
Merck
SLFG05010 |
50 mm | HB/HB | 4 l | 10Pack |
275.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
||
10267770
|
Merck
SLFGN25VS |
25 mm | FLL/MLS with Needle | 100 mL | 25Pack |
309.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10712911
|
Merck
SLFG05000 |
50 mm | HB/HB | 4 l | 100Pack |
1485.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11516515
|
Merck
SLFGL25BS |
25 mm | FLL/MLL | 100 mL | 50/Packung |
522.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10628261
|
Merck
SLFG65000 |
50 mm | HB- 1/8 NPTM | 4 l | 100Pack |
1910.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10410011
|
Merck
SLFG65010 |
50 mm | HB -1/8 NPTM | 4 l | 10Pack |
238.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10238090
|
Merck
SLFG85010 |
50 mm | HB/HB | 100 mL | 10Pack |
339.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
||
10638261
|
Merck
SLFG75010 |
50 mm | 1/8 NPTM (In/Out) | 100 mL | 10Pack |
315.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10687121
|
Merck
SLFG55010 |
50 mm | 1/8 NPTM | 4 l | 10Pack |
253.00 €
10 Stück |
N/A | ||
10648261
|
Merck
SLFG75000 |
50 mm | 1/8 NPTM (In/Out) | 4 l | 100Pack |
1910.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Schützt Vakuumquellen vor Kontamination und Feuchtigkeitsschäden
Abgestufte Schlauchtülle mit weiblichem Luer-Slip-Anschluss innen.
- Mit hydrophoben PTFE-Membranen
- Gehäuse aus Polypropylen (außer für SLFG-025-LS und -50, die ein PVC-Gehäuse besitzen)
- Vielzahl an Ein-/Ausgangskombinationen, einschließlich abgestufte Schlauchtülle und 1/8 NPT
- Nicht steril, autoklavierbar, bidirektional
Anwendungen:
- Schutz von Vakuumquellen gegen Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit
- Sterilisieren der Umgebungsluft vor dem Eintritt in Fermenter
- Filtern von Inkubatorgas zum Schutz vor Kontamination
- Filtern von Stickstoff und Luft zum Trocknen von flüssigen Proben
Spezifikation
Ja | |
PTFE | |
0,2 μm | |
Polypropylene |