Learn More
Merck Millex™ -FH Entlüftungsfilter, hydrophobes PTFE, 0,45 μm
Artikelnummer. 10217950 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100Pack
10Pack
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10217950 100Pack 100 Stück
10657491 10Pack 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10217950 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. SLFH05000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützt Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung gegen Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit. Millex™ Filter: Einlass und Auslass für Latexschläuche bestehen aus robustem Polypropylen mit hydrophoben Membranen aus PTFE.
Schützt Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung gegen Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit.Millex™ Filter:Einlass und Auslass für Latexschläuche bestehen aus robustem Polypropylen mit hydrophoben Membranen aus PTFE.
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophoben Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membranen eignen sich ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter und Filter mit Fluoropore™ Die Membran kann auch zur Sterilisation oder Klärung organischer Lösungen verwendet werden. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten sind besonders nützlich zum Schutz von Vakuumleitungen. Alle Einheiten sind bidirektional.
Merkmale und Vorteile:
  • Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
  • 50 mm Millex™ Einheiten, die sich ideal zum Schutz von Vakuumleitungen eignen
  • Filterung von Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung mit analytischer Probenvorbereitung
  • Alle Millex™ Hydrophobe PTFE-Einheiten sind bidirektional strömungsfähig.
  • Einlass und Auslass: Stufenförmiger Schlauchanschluss mit Luer-Innengewinde
Anwendungsbereiche:
  • Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Spritzenfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) Schläuche
Material Polypropylen
Material (Membran) PTFE
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Probenvorbereitung
Gehäusematerial PTFE
Art des Einlasses Stufenförmiger Schlauchanschluss mit Luer-Innengewinde
Menge 100Pack
Typ Belüftungsfilter
Volumen (metrisch) 4 l
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) Filter 5 cm