Learn More
Merck Millex-GP Spritzenfiltereinheit
Merck™ Millex-GP Spritzenfiltereinheit für die Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen.
Marke: Merck SE2M228I04
229.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
- Sterile Millex Filtereinheiten sind in einem größeren 33-mm-Gehäuse mit MCE-, PVDF- oder PES-Membranen erhältlich.
- Schnellere Durchflussrate: Die größere Filteroberfläche erhöht die Flussrate und den Durchsatz. Es erleichtert auch das Filtern von Lösungen, da es den Druck verringert, der zum Entleeren der Spritze erforderlich ist.
- Hoher Betriebsdruck: Millex Filter haben einen maximalen Gehäusedruck von 10.5 bar (150 psig), was bedeutet, dass Sie Lösungen schneller als bisher filtern können.
- Farbcodiert: Das farbcodierte Band am Millex Gehäuse zeigt deutlich an, welche Membran sich im Inneren befindet.
- Hergestellt für zuverlässige Leistung: Millex Filter werden in einer kontrollierten Umgebung mit einem automatisierten Verfahren hergestellt Während der Montage keine Berührung des Filters durch menschliche Hände. Ein Qualitätszertifikat in jeder Box beschreibt die Qualitätsstandards von Millipore im Detail.
- Wahl der Membranen: Millex Filter sind mit drei Membranen erhältlich: Millipore Express™ (PES) Membran, gemischte Celluloseester (MCE) und Durapore (PVDF).
- Bietet eine einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit und sechsmal geringerer Proteinbindung als vergleichbare Membranen aus PES. Millex-GP-Filter werden für die sterile Filterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Puffern und Additiven empfohlen.
Spezifikation
Grün | |
PES, modifiziertes Acryl | |
Steril | |
Geringe Proteinbindung, Sterilisation von Arzneimitteln oder wässrigen Lösungen, die intravenös verabreicht werden | |
Modifiziertes Acryl | |
Männlicher Luer-Stecker | |
45 °C | |
200 mL |
22 mm Höhe | |
0,22 μm | |
4,5 cm2 | |
< 0.1 ml | |
Weiblicher Luer-Lok | |
10 bar (145 psi) | |
Stammzelltypen: Mausembryonalzellen, menschliche Embryonalstammzellen, mesenchymale Stammzellen, Neuralstammzellen, hämatopoetische Stammzellen, Epithelzellen, pankreatische Stammzellen, Herzstammzellen, induzierte pluripotente Stammzellen | |
3,3 cm |