Learn More
Merck Millex™-HV sterile Spritzenfiltereinheit, PVDF, 0,45 μm (nur für Forschungszwecke)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16457565 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,3 cm
3,3 cm
Menge:
100Pack
250/Pk.
50/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
16457565 3,3 cm 50/Packung 50 Stück
16437565 1,3 cm 100Pack 100 Stück
16447565 3,3 cm 250/Pk. 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16457565 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. SLHVR33RS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die gebrauchsfertigen, spritzengetriebenen Einheiten für die Sterilisation und Klärung steriler Lösungen sind in Porengrößen von 0,1, 0,22, 0,45 und 5,0 μm erhältlich.
Steril Millex Die Filtereinheiten sind in einem größeren 33-mm-Gehäuse mit MCE-, PVDF- oder PES-Membranen erhältlich.
Höhere Durchflussrate: Die größere Filteroberfläche erhöht Durchflussrate und Durchsatz. Es erleichtert auch das Filtern von Lösungen, da es den Druck verringert, der zum Entleeren der Spritze erforderlich ist.
Hoher Betriebsdruck:
Millex Die Filter haben einen maximalen Gehäusedruck von 10,5 bar (150 psig), was bedeutet, dass Sie Lösungen schneller filtern können als zuvor.
Farbcodiert:
Das farbcodierte Band auf dem Millex Das Gehäuse gibt deutlich Aufschluss darüber, welche Membran sich im Inneren befindet.
Hergestellt für zuverlässige Leistung:
Millex Die Filter werden in einer kontrollierten Umgebung mithilfe eines automatisierten Verfahrens hergestellt. Während der Montage keine Berührung des Filters durch menschliche Hände. Ein Qualitätszertifikat in jeder Box beschreibt die Qualitätsstandards von Millipore im Detail.
Membranauswahl: Millex-Filter sind mit drei Membranen erhältlich: Millipore Express™ (PES)-Membran, gemischte Celluloseester (MCE) und Durapore (PVDF).
  • Millex-GP-Filtermerkmale Millipore Express (PES)-Membran, die eine einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit und sechsmal geringerer Proteinbindung als konkurrierende PES-Membranen bietet. Millex-GP-Filter werden für die sterile Filterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Puffern und Additiven empfohlen.
  • Millex Filter mit Durapore™ (PVDF)-Membranen sind die am wenigsten proteinbindenden Spritzenfilter auf dem Markt. Verwenden Sie sie zum Filtern von Proteinlösungen. Die 0,2 μm-Filter sind Sterilisationsfilter. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration.
  • Millex-MF-Filter ilter verfügen über eine MCE-Membran (Mixed Cellulose Esters), die eine zuverlässige Universalfiltration von Wasser oder anderen wässrigen Lösungen ermöglicht. Die 0,2 μm-Filter sind Sterilisationsfilter. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration. Anwendungen: Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration von hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material (Membran) PVDF (hydrophil)
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen; geringe Proteinbindung
Totvolumen (nach Luftspülung) < 100 μl
Gehäusematerial PVDF
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Art des Auslasses Luer-Stecker
Nenndruck 145 psi
Menge 50/Packung
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 45 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 113 °F
Temperaturbereich (metrisch) 45 °C
Spitzenmaterial Modifiziertes Acryl
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 100 mL
Durchmesser (metrisch) 3,3 cm