Learn More
Merck Millex™ Spritzenfilter, Durapore™ (PVDF), HPF, 0,45 μm
Artikelnummer. 10161692 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000/Pk.
50/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10161692 1000/Pk. 1000 Stück
10570963 50/Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10161692 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. SLHVM25NK
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Millex™ Durapore™ PVDF-Hochdruck-Spritzenfilter, 0,45 μm zur Entfernung von Partikeln, zur Reduzierung des Signal-Rausch-Verhältnisses und zur Aufrechterhaltung flacher Basislinien.
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Überblick über nicht sterile Millex™ HPF-Spritzenfilter:
  • HPF Millex umfasst zwei verschiedene Medien: einen abgestuften Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 μm) um größere Partikel zu entfernen und ein 0,20 oder 0,45 μm Membranfilter für die Feinfiltration
  • Deutlich höherer Durchsatz als bei Standardfiltern ohne Vorfiltrationsmedium, insbesondere bei der Filtration partikelbeladener Lösungen.
  • Für manuelle oder automatisierte Bedienung.
  • Gehäuse aus Polyethylen mit geringem Extraktionspotenzial.
Anwendungsbereiche:
  • Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels, Automatisierung der Probenvorbereitung, Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Spritzenfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze
Material HDPE
Material (Membran) PVDF
Porengröße 0,45 μm
Probenvolumen 100 mL
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 3,9 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Probenvorbereitung
Totvolumen (nach Luftspülung) 250 μl
Gehäusematerial HDPE
Vorfilter Graduierter mehrlagiger Glasfaser-Vorfilter
Menge 1000/Pk.
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 100 mL
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) Filter 25 mm