Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marke: Merck SLGS02510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit MCE-Membran:- Das Gehäuse besteht aus Polyvinylidenchlorid (PVC) mit geringer Extraktion.
Anwendungen:
Klärung von wässrigen Lösungen, allgemeine Laborfiltration
Spezifikation
Transparenter Einlass/blauer Auslass | |
Ja | |
PTFE (hydrophil) | |
Unsteril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PVC | |
5,2 bar (75 psi) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
1000Pack | |
45 °C | |
100 mL | |
19,8 mm | |
1,98 cm | |
2,5 cm |
Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip | |
Zellulosemischester (MCE) | |
0,22 μm | |
3,9 cm2 | |
<100 µl | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
1000/Pckg. | |
Millex™ | |
113 °F | |
Spritzenfilter | |
<100 μl | |
0.77 Zoll | |
25 mm |