Learn More
Merck Millicell™ 24-Well Zellkulturplatten
Artikelnummer. 10174263 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Stützmembran:
PCF
PET
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stützmembran Porengröße unitSize
10174263 PCF 8 μm 5 Stück
11702505 PCF 0,4 μm 1 Stück
10479173 PCF 5 μm 5 Stück
11712505 PET 1 μm 1 Stück
10193833 PCF 3 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10174263 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. PSET010R5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Doppelte Membranfläche im Vergleich zu standardmäßigen 24-Well Mikrotiterplatten
Der patentierte Aufbau unterstützt die Anheftung, das Wachstum und die Differenzierung von Zellen bei einer Vielzahl von Anwendungen und kann manuell oder mit automatisierten Zellsaat-, Fütterungs- und Waschsystemen verwendet werden.
  • Basolaterale Zugangsöffnungen an jedem Well ermöglichen eine Medienzugabe ohne Demontage der Zellkulturplatte und des Auffangtabletts
  • Apical Assist schützt den Zellen-Monolayer bei manueller Zuführung
  • Füße auf der Filterplatte heben und schützen die Zellen-Monolayer, wenn das Zufuhrtablett entfernt wird
  • Gewebekulturbehandelte Membranen fördern die Zellanhaftung
  • Erhöhte Well-Kanten verbessern die Abdichtung des Bandes
  • Große Beschriftung für hohen Bedienkomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Mit Deckel
Kulturfläche 0,7 cm2
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Typ Zellkultur-Einsatz
Wellanzahl 24
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellmigration, Invasion und Chemotaxis und viele andere zellbasierte Anwendungen
Enthält 24-Well-Zellkulturplatte, Single-Well-Zufuhrtablett, 24-Well-Auffangtablett, Deckel
Porengröße 8 μm
Menge 5/Packung
Stützmembran PCF
Länge (metrisch) 128 mm
Breite (metrisch) 8,48 cm
Höhe (metrisch) 26,2 mm