Beschreibung
Der patentierte Aufbau unterstützt die Anheftung, das Wachstum und die Differenzierung von Zellen bei einer Vielzahl von Anwendungen und kann manuell oder mit automatisierten Zellsaat-, Fütterungs- und Waschsystemen verwendet werden.
- Basolaterale Zugangsöffnungen an jedem Well ermöglichen eine Medienzugabe ohne Demontage der Zellkulturplatte und des Auffangtabletts
- Apical Assist schützt den Zellen-Monolayer bei manueller Zuführung
- Füße auf der Filterplatte heben und schützen die Zellen-Monolayer, wenn das Zufuhrtablett entfernt wird
- Gewebekulturbehandelte Membranen fördern die Zellanhaftung
- Erhöhte Well-Kanten verbessern die Abdichtung des Bandes
- Große Beschriftung für hohen Bedienkomfort
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Klar |
| Kulturfläche | 0,7 cm² |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Platte |
| Mehr anzeigen |