Learn More
Milnacipran hydrochloride, Tocris Bioscience™
5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI)
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 328650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412724
  • 627.69 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Orally active 5-HT and noradrenalin re-uptake inhibitor (SNRI) (IC50 values are 203 and 100 nM respectively) that displays no affinity at a range of other receptors. Causes adaptive changes to α1-adrenergic and 5-HT2A serotonergic systems when administered repeatedly. Exhibits antidepressive and antinociceptive activities in vivo.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
101152-94-7
282.812
dalcipran, ixel, rac-milnacipran hydrochloride, 1r,2s-rel-2 aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide, monohydrochloride, 2s-2-aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
(2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide;hydrochloride
C15H23ClN2O
XNCDYJFPRPDERF-LKNSGBSQSA-N
45039934
CCN(CC)C(=O)C1(CC1CN)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Milnacipran hydrochloride
101152-94-7
dalcipran, ixel, rac-milnacipran hydrochloride, 1r,2s-rel-2 aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide, monohydrochloride, 2s-2-aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
CCN(CC)C(=O)C1(CC1CN)C2=CC=CC=C2.Cl
282.812
282.81
50mg
C15H23ClN2O
XNCDYJFPRPDERF-LKNSGBSQSA-N
(2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide;hydrochloride
45039934
>99%