Learn More
Milrinone Lactate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Milrinone Lactate |
| Menge | 200 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H9N3O.C3H6O3/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8;1-2(4)3(5)6/h2-6H,1H3,(H,15,16);2,4H,1H3,(H,5,6) |
| Formelmasse | 301.1063 |