Learn More
Mineralöl, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar 031911.A1
Weitere Details : CAS : 8020-83-5 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11328307
  • 60.48 € / 1 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
8020-83-5
MFCD00131611
Spezifikation
Mineral oil
1kg
MFCD00131611
Flüssig
>100°C (212°F)
8020-83-5
Miscible with ether. Slightly miscible with ethanol. Immiscible with water.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation