Learn More
Paragon Scientific™ Standard für die Rotationsviskosität von Mineralölen, UKAS ISO 17025/ISO 17034, Nennwert 389,1 mPa.s (25,00 °C), RTM20
Die gemäß Paragon ISO 17025/ISO 17034 zertifizierten Normen für die Rotationsviskosität von Mineralölen wurden speziell für die Verwendung mit Rotationsviskosimetern entwickelt. Erste Wahl, wenn Endanwender kein Silikon in ihrem Prozess haben können.
Marke:  Paragon Scientific™ RTM20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Artikelnummer. 16000350
  • 82.83 € / 500 Milliliter
Verfügbar ab
16-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162 bei 20 °C und 25 °C
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen wird gemäß ASTM D341 berechnet
  • Dichten bei anderen Temperaturen werden aus proportionalen Berechnungen der Messungen bei 20 °C und 25 °C abgeleitet
  • 500ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 12 Monate Haltbarkeit
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.