Learn More
Mineralöl, für die Spektroskopie, geeignet für die IR-Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-169547
Click to view available options
Menge:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
8042-47-5
C16H10N2Na2O7S2
452.363
MFCD00131611
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
8042-47-5
C16H10N2Na2O7S2
452.363
MFCD00131611
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für IR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mineral oil
Farbe Farblos
Dichte 0.8510g/mL
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4620 to 1.4730
Menge 6 mL
Merck Index 14, 7186
Relative Dichte 0.851
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether,, carbon dislulfide, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in alcohol
Viskosität 14-19 mm2/s (40°C)
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.