Learn More
Invitrogen™ Mini Gel Tank Base
Die Mini-Geltank-Basis ist ein Ersatzteil für den Mini-Geltank. Hält den Gel Runner Tank.
Marke: Invitrogen™ A25950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
Über den Mini Gel TankDer Mini Gel Tank ist mit einer Vielzahl von Novex™ Gelen, NuPAGE™ Gelen und Bolt™ Bis-Tris Plus Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Nur zu Forschungszwecken. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Mini Gele | |
Mini | |
Raumtemperatur |
Novex™ Mini-Gele | |
Basis für Mini-Gel-Tank |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.