Learn More
Fisherbrand™ MS7 BLUE LID (NO CABLES)
Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in den Größen 7 x 7 cm oder 7 x 10 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Mini bestehen aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Verwendung in Nukleinsäure-Gelelektrophoreseanwendungen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die MultiSUB horizontalen Gelelektrophoresesysteme kombinieren einen wirtschaftlichen Puffer- und Gelverbrauch ohne Abstriche bei der Auflösung und Trenngeschwindigkeit.
Der MultiSUB Mini ist die bevorzugte Wahl für schnelle Prüfungen von Proben kleiner bis mittlerer Volumina, insbesondere nach Restriktionsverdau während des Klonens. Es ist eine wirtschaftliche Wahl für die Trennung von bis zu 64 Proben.
- Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
- Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
- Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 7 x 7 cm oder 7 x 10 cm konzipiert
Bestellinformation
Color
Spezifikation
Blau | |
MultiSUB Mini horizontale Gelelektrophoreseeinheit | |
7 x 7 cm oder 7 x 10 cm | |
Für bis zu 64 Trennungen |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese-Anwendungen | |
Deckel | |
Kunststoffformteil | |
Je 1 |