Learn More
BOLA Miniatur-2-Wege-Absperrhähne
Artikelnummer. 10535552
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,8 x 1,6 mm
1,6 x 3,2 mm
Länge (metrisch):
32 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10535552 0,8 x 1,6 mm 32 mm 1 Stück
10409771 0,8 x 1,6 mm 35 mm 1 Stück
10765992 1,6 x 3,2 mm 35 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10535552 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. F73002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Miniatur-2-Wege-Absperrhähne aus PTFE
Zweiwege-Absperrhahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen.
Erhältlich wahlweise mit zwei UNF-Innengewinden¼ In. 28 G oder mit einem UNF-Innengewinde¼ In. 28 G und ein UNF-Außengewinde¼ In. 28 G.
Gesamthöhe inklusive Absperrhahnstopfen aus FEP: 20 mm.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 x 1,6 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 32 mm
Verschlussgröße UNF 1⁄4 in. 28G
Zertifizierung/Konformität FDA