Learn More
HUBER Minichiller 280, Umwälzkühler
Artikelnummer. 15584669
Change view
Click to view available options
:
Huber Minichiller 280 Umlaufkühler
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15584669 Huber Minichiller 280 Umlaufkühler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15584669 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 3065.0004.99
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die kompakten Minichiller überzeugen als preisgünstige und umweltfreundliche Kühllösung für zahlreiche Laborapplikationen. Die Geräte ermöglichen stabile Applikationsbedingungen durch konstante Werte für Temperatur, Druck und Durchfluss und in einer Arbeitswoche bis zu 48.000 Liter Wasser einsparen kann.
  • Mini-Kühler können bis zu 48.000 Liter Wasser pro Arbeitswoche einsparen.
  • Der niedrige Beschaffungspreis bedeutet, dass sich die Investition innerhalb kürzester Zeit lohnt
  • Konstante Werte für Temperatur-, Druck- und Durchflussmengen sorgen für stabile Anwendungsbedingungen
  • Große Temperaturanzeige und Füllstandsanzeige 
  • Status-LEDs für die Pumpe, Kühlen und Heizen
  • Eine optional erhältliche Heizung kann den Temperaturbereich auf +100 °C °erweitern.
  • Erhältlich als luft- und wassergekühlte Modelle
  • Umweltfreundliche, wirtschaftliche Kühllösung  verwendet natürliche Kältemittel
  • Hohe Effizienz 
  • Präzise Temperaturkontrolle
  • Leistungsstarke Umwälzpumpe
  • Stabile rostfreie Konstruktion 
  • Zuverlässiger Dauerbetrieb mit Warnfunktionen 
  • Einfach zu befüllen und zu entleeren
  • Beleuchteter Füllstandsanzeiger
  • LED-Temperaturanzeige
  • Leichte Bedienung mit nur drei Tasten
Spezifikation
Umgebungstemperatur -5 °C bis +40 °C
Flussrate Druckpumpe max.: 14 l/min, Saugpumpe max.: 10,5 l/min
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -5 bis +40 °C
Max. Druck 0,25 bar
Modell Minichiller 280
Geräuschpegel 49 dB
Kältemittel R290
Temperaturstabilität &plusnm;1 °C
Breite (metrisch) 225 mm
Höhe (metrisch) 380 mm
Tiefe (metrisch) 250 mm
Gewicht (metrisch) 23 kg
Elektrische Anforderungen 220-240 V 1 ∼ /2 ∼50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz