Learn More
HUBER MINICHILLER -20°/+40 (80)°C
Einsparung von bis zu 48,000 Litern Wasser pro Arbeitswoche. Huber Kältemaschinenbau™ Minichiller 300 gewährleisten stabile Anwendungsbedingungen dank konstanter Werte für Temperatur, Druck und Durchflussmenge. Damit eignen sie sich optimal für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C.
Marke: HUBER 3006.0063.99
Beschreibung
- Hohe Effizienz
- Präzise Temperatursteuerung
- Leistungsfähige Zirkulationspumpe
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl
- Zuverlässiger Dauerbetrieb mit Warnfunktion
- Einfach zu befüllen und zu entleeren
- Beleuchtete Füllstandanzeige
- LED-Temperaturanzeige
- Erlaubte Temperatur in der Rücklaufleitung +80 °C